Learn More
CD178 / Fas ligand Mouse, PE, Clone: NOK-1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
180.60 CHF - 323.40 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD178 / Fas ligand |
|---|---|
| Klon | NOK-1 |
| Konzentration | 0.5mg/mL |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15972568
|
EnquireBio
QAB85-PE-25Tests |
25 Tests |
180.60 CHF
25 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15962568
|
EnquireBio
QAB85-PE-100Tests |
100 Tests |
323.40 CHF
100 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| CD178 / Fas ligand | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
| 356 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified |
| NOK-1 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| NP_001289675 | |
| FASLG | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |