Learn More
CD178 / Fas ligand Mouse, PE, Clone: NOK-1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
180.60 CHF - 323.40 CHF
Spezifikation
Antigen CD178 / Fas ligand
Klon NOK-1
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15972568
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB85-PE-25Tests
25 Tests
180.60 CHF
25 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15962568
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB85-PE-100Tests
100 Tests
323.40 CHF
100 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD178 / Fas ligand
0.5mg/mL
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
356
IgG1 κ
Protein A/G Purified
NOK-1
Flow Cytometry
PE
RUO
NP_001289675
FASLG
Primary
Store at 2-4°C.