Learn More
CD178 / Fas ligand Mouse, PE, Clone: NOK-1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB85-PE-25Tests
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15972568
  • 180.60 CHF / 25 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD178 / Fas ligand
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
FASLG
Protein A/G Purified
RUO
356
IgG1 κ
Flow Cytometry
NOK-1
PE
NP_001289675
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.