Learn More
CD161 Mouse, FITC, Clone: PK136, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB78-F-25ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15962478
  • 82.05 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD161
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Klrb1c
Protein A/G Purified
RUO
17059
IgG2a κ
Flow Cytometry
PK136
FITC
NP_001153376
Mouse
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.