missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD161 Mouse, FITC, Clone: PK136, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
82.05 CHF - 275.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD161 |
---|---|
Klon | PK136 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15962478
|
EnquireBio
QAB78-F-25UG |
25 μg |
82.05 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15952478
|
EnquireBio
QAB78-F-100UG |
100 μg |
203.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972478
|
EnquireBio
QAB78-F-500UG |
500 μg |
275.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD161 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
17059 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
PK136 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
NP_001153376 | |
Klrb1c | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |