Learn More
CD161 Mouse, APC, Clone: PK136, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB78-APC-25ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15912478
  • 147.00 CHF / 25 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
CD161
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Klrb1c
Protein A/G Purified
RUO
17059
IgG2a κ
Flow Cytometry
PK136
APC
NP_001153376
Mouse
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD161 Mouse, APC, Clone: PK136, enQuireBio™ > 25 μg