Learn More
CD161 Mouse, APC, Clone: PK136, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
147.00 CHF - 358.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD161 |
---|---|
Klon | PK136 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15912478
|
EnquireBio
QAB78-APC-25ug |
25 μg |
147.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15902478
|
EnquireBio
QAB78-APC-100ug |
100 μg |
358.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
CD161 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
17059 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
PK136 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_001153376 | |
Klrb1c | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |