Learn More
CD152 / CTLA-4 Armenian Hamster, PE-Cy7, Clone: UC10-4F10-11, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
128.10 CHF - 284.55 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD152 / CTLA-4 |
|---|---|
| Klon | UC10-4F10-11 |
| Konzentration | 0.2mg/mL |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15922238
|
EnquireBio
QAB58-PE7-25ug |
25 μg |
128.10 CHF
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15912238
|
EnquireBio
QAB58-PE7-100ug |
100 μg |
284.55 CHF
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| CD152 / CTLA-4 | |
| 0.2mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Armenian Hamster | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 12477 | |
| IgG | |
| Protein A/G Purified |
| UC10-4F10-11 | |
| Flow Cytometry | |
| PE-Cyanine7 | |
| RUO | |
| NP_001268905 | |
| Ctla4 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |