Learn More
CD152 / CTLA-4 Armenian Hamster, PE-Cy7, Clone: UC10-4F10-11, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
128.10 CHF - 284.55 CHF
Spezifikation
Antigen CD152 / CTLA-4
Klon UC10-4F10-11
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15922238
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB58-PE7-25ug
25 μg
128.10 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15912238
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB58-PE7-100ug
100 μg
284.55 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD152 / CTLA-4
0.2mg/mL
Monoclonal
Armenian Hamster
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
12477
IgG
Protein A/G Purified
UC10-4F10-11
Flow Cytometry
PE-Cyanine7
RUO
NP_001268905
Ctla4
Primary
Store at 2-4°C.