missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD133 Mouse anti-Human, APC, Clone: W6B3C1 (also known as W6B3), BD Pharmingen™
Mouse Monoclonal Antibody
257.87 CHF - 553.19 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD133 |
|---|---|
| Klon | W6B3C1 (also known as W6B3) |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15835179
|
BD Biosciences
566597 |
25 μg |
258.00 CHF 257.87 CHF / 1 Stück Sparen 0.13 CHF 0.05% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15825179
|
BD Biosciences
566596 |
0.1 mg |
555.00 CHF 553.19 CHF / 1 Stück Sparen 1.81 CHF 0.33% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
CD133 Monoclonal antibody specifically detects CD133 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
| CD133 | |
| 0.2 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| IgG1 κ | |
| Refrigerate (2 to 8°C) |
| W6B3C1 (also known as W6B3) | |
| Flow Cytometry | |
| APC | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts