missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD133 Mouse anti-Human, APC, Clone: W6B3C1 (also known as W6B3), BD Pharmingen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  BD Biosciences 566597

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15835179

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00 CHF
    257.87 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.13 CHF
    0.05% Rabatt

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

CD133 Monoclonal antibody specifically detects CD133 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

CD133
Monoclonal
0.2 mg/mL
Mouse
RUO
Human
Purified
Flow Cytometry
W6B3C1 (also known as W6B3)
APC
25 μg
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG1 κ
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt