Learn More
CD127 / IL-7Ra Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: A7R34, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio QAB55-PCP55-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CD127 / IL-7Ra | |
Monoclonal | |
0.5mg/mL | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
Il17ra | |
Protein A/G Purified | |
RUO | |
16172 | |
IgG2a κ |
Flow Cytometry | |
A7R34 | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
NP_032385 | |
Rat | |
100 μg | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD127 / IL-7Ra Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: A7R34, enQuireBio™ > 100 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur