Learn More
CD127 / IL-7Ra Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: A7R34, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
154.35 CHF - 323.40 CHF
Spezifikation
Antigen CD127 / IL-7Ra
Klon A7R34
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15982198
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB55-PCP55-25ug
25 μg
154.35 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15972198
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB55-PCP55-100ug
100 μg
323.40 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD127 / IL-7Ra
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
16172
IgG2a κ
Protein A/G Purified
A7R34
Flow Cytometry
PerCP-Cyanine5.5
RUO
NP_032385
Il17ra
Primary
Store at 2-4°C.