Learn More
CD127 / IL-7Ra Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: A7R34, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
154.35 CHF - 323.40 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD127 / IL-7Ra |
|---|---|
| Klon | A7R34 |
| Konzentration | 0.5mg/mL |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15982198
|
EnquireBio
QAB55-PCP55-25ug |
25 μg |
154.35 CHF
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15972198
|
EnquireBio
QAB55-PCP55-100ug |
100 μg |
323.40 CHF
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| CD127 / IL-7Ra | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
| 16172 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| A7R34 | |
| Flow Cytometry | |
| PerCP-Cyanine5.5 | |
| RUO | |
| NP_032385 | |
| Il17ra | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |