missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD11c Mouse, PE-Cy7, Clone: 3.9, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio QAB24-PE7-25Tests

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15971718

  • 184.00 CHF / 25 Tests
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

CD11c
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
ITGAX
Protein A/G Purified
RUO
3687
IgG1 κ
Flow Cytometry
3.9
PE-Cyanine7
XP_011544154
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
CD11c Mouse, PE-Cy7, Clone: 3.9, enQuireBio™ > 25 Tests

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt