Learn More
CD11b Mouse, PE-Cy7, Clone: ICRF44, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
193.20 CHF - 363.30 CHF
Spezifikation
Antigen CD11b
Klon ICRF44
Konzentration 5μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15911738
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB25-PE7-25Tests
25 Tests
193.20 CHF
25 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15901738
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB25-PE7-100Tests
100 Tests
363.30 CHF
100 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD11b
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
3684
IgG1 κ
Protein A/G Purified
ICRF44
Flow Cytometry
PE-Cyanine7
RUO
XP_006721108
ITGAM
Primary
Store at 2-4°C.