Learn More
CD11b Mouse, PE-Cy7, Clone: ICRF44, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
193.20 CHF - 363.30 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD11b |
|---|---|
| Klon | ICRF44 |
| Konzentration | 5μL/Test |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15911738
|
EnquireBio
QAB25-PE7-25Tests |
25 Tests |
193.20 CHF
25 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15901738
|
EnquireBio
QAB25-PE7-100Tests |
100 Tests |
363.30 CHF
100 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| CD11b | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 3684 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified |
| ICRF44 | |
| Flow Cytometry | |
| PE-Cyanine7 | |
| RUO | |
| XP_006721108 | |
| ITGAM | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |