Learn More
CD11b Mouse, PE-Cy7, Clone: ICRF44, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB25-PE7-100Tests
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15901738
  • 363.30 CHF / 100 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD11b
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
ITGAM
Protein A/G Purified
RUO
3684
IgG1 κ
Flow Cytometry
ICRF44
PE-Cyanine7
XP_006721108
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.