Learn More
CCDC124 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
227.00 CHF - 544.00 CHF
Spezifikation
Antigen CCDC124
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18603932
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-92740-0.02ml
0.02 mL
227.00 CHF
0.02 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18625802
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-92740-0.1ml
0.1 mL
544.00 CHF
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
CCDC124 Polyclonal antibody specifically detects CCDC124 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
CCDC124
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
115098
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
coiled-coil domain containing 124, coiled-coil domain-containing protein 124
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-223 of human CCDC124 (NP_612451.1). MPKKFQGENTKSAAARARRAEAKAAADAKKQKELEDAYWKDDDKHVMRKEQRKEEKEKRRLDQLERKKETQRLLEEEDSKLKGGKAPRVATSSKVTRAQIEDTLRRDHQLREAPDTAEKAKSHLEVPLEENVNRRVLEEGSVEARTIEDAIAVLSVAEEAADRHPERRMRAAFTAFEEAQLPRLKQENPNMRLSQLKQLLKKEWLRSPDNPMNQRAVPFNAPK
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.