missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCDC124 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-92740-0.1ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CCDC124 Polyclonal antibody specifically detects CCDC124 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| CCDC124 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| coiled-coil domain containing 124, coiled-coil domain-containing protein 124 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-223 of human CCDC124 (NP_612451.1). MPKKFQGENTKSAAARARRAEAKAAADAKKQKELEDAYWKDDDKHVMRKEQRKEEKEKRRLDQLERKKETQRLLEEEDSKLKGGKAPRVATSSKVTRAQIEDTLRRDHQLREAPDTAEKAKSHLEVPLEENVNRRVLEEGSVEARTIEDAIAVLSVAEEAADRHPERRMRAAFTAFEEAQLPRLKQENPNMRLSQLKQLLKKEWLRSPDNPMNQRAVPFNAPK | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology | |
| 115098 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur