Learn More
CCDC109B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen CCDC109B
Konzentration 0.28 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839924
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20387-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829924
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20387-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Negatively regulates the activity of MCU, the mitochondrial inner membrane calcium uniporter, and thereby modulates calcium uptake into the mitochondrion. Does not form functional calcium channels by itself. Mitochondrial calcium homeostasis plays key roles in cellular physiology and regulates cell bioenergetics, cytoplasmic calcium signals and activation of cell death pathways.
Spezifikation
Spezifikation
CCDC109B
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9NWR8
55013
CCDC109B Fusion Protein Ag14225
Primary
-20°C
MCUB
0.28 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CCDC109B, MCUb
MCUB
IgG
Antigen Affinity Chromatography