Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ analoger Heizplattenrührer
Artikelnummer. 12987226
Change view
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Glaskeramik
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Deckplattenmaterial unitSize
12987226 Glaskeramik 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12987226 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0480001
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Rührbereich: 100 bis 1500 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 300 x 300 mm
Elegant und kostengünstig: ein sicherer und leistungsfähiger Allzweck-Heizplattenrührer. Die Warnleuchte "Hot" (Heiß) blinkt, wenn die Temperatur 50 °C übersteigt und arbeitet weiter, auch wenn die Heizplatte abgeschaltet und mit dem Stromnetz verbunden ist. Leistungsstarke Magneten und ein starker Motor ermöglichen Rührdrehzahlen von bis zu 1500 U/min und Volumen bis 15 Liter. Auswahl aus Glaskeramik- oder Aluminiumspitze mit ausgezeichneter chemischer und Temperaturbeständigkeit. Die chemischen Eigenschaften machen die Oberfläche sehr pflegeleicht, und die thermischen Eigenschaften erlauben sehr hohe Plattentemperaturen, während die Kanten kühler bleiben, sodass die Gefahr von Verbrennungen reduziert wird.
  • Inklusive Armatur für Stativstange und komplett mit 2 x 25 mm PTFE-beschichteten Rührstäben.
  • Unabhängige Sicherheitsschaltung zum Schutz vor Überhitzung
  • Leistungsstarke Rührwirkung
  • Ideal für Umgang mit großen Gefäßen
Spezifikation
Deckplattenmaterial Glaskeramik
Spannung 230 V
Enthält Mit Anschlussstück für Stativstab und 2 PTFE-beschichteten Rührstäben (25 mm)
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz, 1.200 W
Modell CB302
Sohleneigenschaften Warnleuchte für Wärmeanzeige blinkt, wenn die Temperatur der Platte 50 °C übersteigt, selbst dann, wenn die Heizplatte ausgeschaltet ist.
Größe 300 x 300 mm
Höhe (metrisch) 105 mm
Temperatur (metrisch) Umgebungstemperatur bis 450 °C
Frequenz 50 Hz
Breite (metrisch) 370 mm
Länge (metrisch) 320 mm
Wirkleistung 1.200 W
Gewicht (metrisch) 7 kg
Typ Heizplattenrührer
Form Quadratisch
Max. Behältergröße 15 l
Rührbereich 100 bis 1500 U/min