Learn More
Bochem™ Stativ aus Gusseisen
Aus Tempergusseisen. Bochem™ Gusseisenstative sind lackiert.
Marke: Bochem™ 5250
Additional Details : Gewicht : 1.18800kg
Beschreibung
- Stativ aus Gusseisen
- M10-Gewinde
- Lackiert
Spezifikation
Gusseisen | |
M10-Gewinde | |
M10 | |
1,2 kg |
105 mm | |
Gusseisenstativ | |
Je 1 |