Learn More
Bochem™ Stativ aus Gusseisen
Aus Tempergusseisen. Bochem™ Gusseisenstative sind lackiert.
53.75 CHF - 64.15 CHF
Spezifikation
Material | Gusseisen |
---|---|
Enthält | M10-Gewinde |
Produkttyp | Gusseisenstativ |
Gewindegröße | M10 |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10419472
|
Bochem™
5250 |
1,2 kg | 105 mm |
64.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10374121
|
Bochem™
5251 |
2 kg | 145 mm |
53.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Stativ aus Gusseisen
- M10-Gewinde
- Lackiert
Spezifikation
Gusseisen | |
Gusseisenstativ | |
Je 1 |
M10-Gewinde | |
M10 |