Learn More
Carpenter 20™ Gaze, 100 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.1 mm (0.004 Zoll), Thermo Scientific™
26.09 CHF - 179.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15437205
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046415.FL |
75 x 75 mm |
26.09 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15447205
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046415.GT |
150 x 150 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15457205
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046415.HB |
300 x 300 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||