Learn More
Carpenter 20™ Gaze, 100 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.1 mm (0.004 Zoll), Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 046415.GT
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15447205
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
Carpenter 20™ gauze
150 x 150 mm
Odorless
100 mesh woven from 0.1mm (0.004 in.) dia. wire
100 Mesh
Drahtgewebe
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation