Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human Carm1. Source: E.coli Amino Acid Sequence: HLAPFTDEQLYMEQFTKANFWYQPSFHGVDLSALRGAAVDEYFRQPVVDTFDIRILMAKSVKYTVNFLEAKEGDLHRIEIPFKFHMLHSGLVHGLAFWFDVAFI The Carm1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Carm1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 10498 |
| Produktlinie | Novus |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Carm1 Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | coactivator-associated arginine methyltransferase 1EC 2.1.1.-, EC 2.1.1, histone-arginine methyltransferase CARM1, PRMT4EC 2.1.1.125, Protein arginine N-methyltransferase 4 |
| Gensymbol | CARM1 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.