Learn More
Abnova™ CARHSP1 (Human) Recombinant Protein
Human CARHSP1 full-length ORF ( NP_001035941.1, 1 a.a. - 147 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00023589-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16137502
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MSSEPPPPPQPPTHQASVGLLDTPRSRERSPSPLRGNVVPSPLPTRRTRTFSATVRASQGPVYKGVCKCFCRSKGHGFITPADGGPDIFLHISDVEGEYVPVEGDEVTYKMCSIPPKNEKLQAVEVVITHLAPGTKHETWSGHVISS
Spezifikation
Spezifikation
NP_001035941.1
calcium regulated heat stable protein 1, 24kDa
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CARHSP1
GST
23589
Wheat germ expression system
25 μg
CRHSP-24, CSDC1, MGC111446
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer