Learn More
Abnova™ CARHSP1 (Human) Recombinant Protein
Human CARHSP1 full-length ORF ( NP_001035941.1, 1 a.a. - 147 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001035941.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 23589 |
Name | calcium regulated heat stable protein 1, 24kDa |
Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16127502
|
Abnova™
H00023589-P01.10UG |
10 μg |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16137502
|
Abnova™
H00023589-P01.25UG |
25 μg |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sequence: MSSEPPPPPQPPTHQASVGLLDTPRSRERSPSPLRGNVVPSPLPTRRTRTFSATVRASQGPVYKGVCKCFCRSKGHGFITPADGGPDIFLHISDVEGEYVPVEGDEVTYKMCSIPPKNEKLQAVEVVITHLAPGTKHETWSGHVISS
Spezifikation
NP_001035941.1 | |
calcium regulated heat stable protein 1, 24kDa | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
CRHSP-24, CSDC1, MGC111446 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
23589 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CARHSP1 | |
GST |