Learn More
Fisherbrand™ Papp-Gittereinsätze mit Deckel
Kombinieren Sie diese Einsätze mit Cryobox Boxen für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen. Fisherbrand™ Gittereinsätze aus Karton eignen sich ideal für die Lagerung und den Transport von Proben.
16.20 CHF - 16.70 CHF
Spezifikation
Color Weiß
Material Pappe
Para utilizar con (aplicación) Probenaufbewahrung auch bei extrem niedrigen Temperaturen
Cantidad 10/Packung
Altura (métrico) 30 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anchura (métrico) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anchura (métrico) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12922151
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB71438
128 mm
16.20 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12902151
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
FB71436
68 mm
16.70 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
  • Für Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis -80°C
  • Wasserabweisende Beschichtung
  • Verpackt in praktischen Faltschachteln
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Probenaufbewahrung auch bei extrem niedrigen Temperaturen
30 mm
Pappe
10/Packung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Papp-Gittereinsätze mit Deckel