Learn More
Fisherbrand™ Papp-Gittereinsätze mit Deckel
Kombinieren Sie diese Einsätze mit Cryobox Boxen für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen. Fisherbrand™ Gittereinsätze aus Karton eignen sich ideal für die Lagerung und den Transport von Proben.
Marke:  Fisherbrand™ FB71438
13.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12922151
  • 16.20 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
  • Für Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis -80°C
  • Wasserabweisende Beschichtung
  • Verpackt in praktischen Faltschachteln
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Gittereinsatz
10/Packung
30 mm
Pappe
Probenaufbewahrung auch bei extrem niedrigen Temperaturen
128 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Papp-Gittereinsätze mit Deckel > Röhrchendurchmesser: 11 mm; Höhe: 30 mm, Format: 1/2-Format