Learn More
Novus Biologicals™ Carboxyl IR Fluorescent Particles, Aqua Green, 0.1-0.3 um
Artikelnummer. 18614750 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
Artikelnummer. 18614750
Marke: Novus Biologicals™ NBP318614
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aqua Green, 0.1-0.3 um
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. Do not freeze.
Farbe Aqua Green
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flow Cytometry
Material Polystyrene
Produkttyp Fluroescent Carboxylate-Modified Particle
Menge 10 ml
Durchmesser (metrisch) 0.1 to 0.3 μm