missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonic Anhydrase XIV/CA14 Rabbit anti-Human, Clone: 4, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18293416 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18293416 100 μg 100 Mikroliter
18224696 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18293416 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289508100UL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Carbonic Anhydrase XIV/CA14 Monoclonal specifically detects Carbonic Anhydrase XIV/CA14 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Carbonic Anhydrase XIV/CA14
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 4
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:25000-1:50000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias Carbonate dehydratase XIV, carbonic anhydrase XIVcarbonic anhydrase 14, carbonic dehydratase, CAXiV, CA-XIV, EC 4.2.1.1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human Carbonic Anhydrase XIV/CA14 protein
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23632
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.