Learn More
Novus Biologicals™ Carbonic Anhydrase XII/CA12 Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18234225 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. 18234225
Marke: Novus Biologicals™ NBL108612
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The Carbonic Anhydrase XII/CA12 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2481 and based on accession number NM_1218. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer RIPA buffer
Reinheit Protein
Testspezifität Homo sapiens carbonic anhydrase XII (CA12), transcript variant 1, mRNA.
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Nur für Forschungszwecke