Learn More
Invitrogen™ Carbonic Anhydrase VA Monoclonal Antibody (K52035_18D12), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
420.00 CHF - 632.00 CHF
Spezifikation
Antigen Carbonic Anhydrase VA
Klon K52035_18D12
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30208878
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA555641
50 μL
420.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30199348
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA556021
200 μL
632.00 CHF
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Sequence of this protein is as follows: WQTSNNTLHP LWTVPVSVPG GTRQSPINIQ WRDSVYDPQL KPLRVSYEAA SCLYIWNTGY LFQVEFDDAT EASGISGGPL ENHYRLKQFH FHWGAVNEGG SEHTVDGHAY PAELHLVHWN SVKYQNYKEA VVGENGLAVI GVFLKLGAHH QTLQRLVDIL PEIKHKDARA AMRPFDPSTL LPTCWDYWTY AGSLTTPPLT ESVTWIIQKE PVEVAPSQLS AFRTLLFSAL GEEEKMMVNN YRPLQPLMNR KVWASFQATN
Carbonic Anhydrase VA Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase VA in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Carbonic Anhydrase VA
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
CA Y; CA5; CA5A; CA5AD; Car5; Car5a; Carbonate dehydratase VA; carbonic anhydrase 5 mitochondrial; carbonic anhydrase 5, mitochondrial; carbonic anhydrase 5A; carbonic anhydrase 5a, mitochondrial; carbonic anhydrase 5b, mitochondrial; carbonic anhydrase V, mitochondrial; carbonic anhydrase VA; carbonic anhydrase VA, mitochondrial; carbonic dehydratase; CAV; CAVA; CA-VA; GS1-21A4.1
Recombinant human CA5A (immunogen range is 41-300).
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
CA5A
K52035_18D12
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Rat
P35218, P43165
54233, 763
IgG1
Protein A