Learn More
Invitrogen™ Carbonic Anhydrase IX Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (005), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
136.00 CHF - 395.00 CHF
Spezifikation
Antigen Carbonic Anhydrase IX
Klon 005
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30019323
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA552135
20 μL
136.00 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30019612
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA552134
100 μL
395.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Carbonic Anhydrase IX Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase IX in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Carbonic Anhydrase IX
1 mg/mL
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with no preservative
Ca9; CA-9; CAIX; CA-IX; Car9; Carbonate dehydratase IX; carbonic anhydrase 9; Carbonic anhydrase IX; carbonic dehydratase; G250; Membrane antigen MN; membrane antigen MN homolog; MN; MN/CA9; P54 / 58N; P54/58N; pMW1; RCC-associated antigen G250; RCC-associated protein G250; renal cell carcinoma-associated antigen G250
Recombinant Human Carbonic Anhydrase IX/CA9 protein (Gln 38-Asp414).
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
CA9
005
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
Q16790
768
IgG
Protein A