Learn More
Invitrogen™ Carbonic Anhydrase IX Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (005), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA552134
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 30019612
  • 395.00 CHF / 100 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Carbonic anhydrase (CA) is an enzyme that assists rapid interconversion of carbon dioxide and water into carbonic acid, protons, and bicarbonate ions. It is abundant in all mammalian tissues. There are many genes that are inducible by hypoxia, via HIF-1 alpha. CA IX is one of the most inducible genes because of its stability and location within the membrane. Carbonic anhydrases have a widespread role in regulating pH in normal tissues, by regulating hydrogen ion (H+) flux. The pH is important in cell death under hypoxia, thus a blockade of CA IX results in increased cell death under hypoxia. Therefore, CA IX has become a reliable histochemical marker of hypoxia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Carbonic Anhydrase IX
Recombinant Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative
Q16790
CA9
Recombinant Human Carbonic Anhydrase IX/CA9 protein (Gln 38-Asp414).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
005
Unconjugated
CA9
Ca9; CA-9; CAIX; CA-IX; Car9; Carbonate dehydratase IX; carbonic anhydrase 9; Carbonic anhydrase IX; carbonic dehydratase; G250; Membrane antigen MN; membrane antigen MN homolog; MN; MN/CA9; P54 / 58N; P54/58N; pMW1; RCC-associated antigen G250; RCC-associated protein G250; renal cell carcinoma-associated antigen G250
Rabbit
Protein A
RUO
768
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato