Beschreibung
Carbonic Anhydrase III/CA3 antibody specifically detects Carbonic Anhydrase III/CA3 in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Carbonic Anhydrase III/CA3 |
| Anwendungen | Sandwich ELISA |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Sandwich ELISA 3 to 100 ng/mL |
| Zusammensetzung | 1x PBS, pH 7.4 |
| Gen-Alias | CAIII, CA-III, Car3, Carbonate dehydratase III, carbonic anhydrase 3, Carbonic anhydrase III, carbonic anhydrase III, muscle specific, EC 4.2.1.1 |
| Menge | 1 Set |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Forschungsgebiet | Lipid and Metabolism |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Mehr anzeigen |