Learn More
Invitrogen™ Carbonic Anhydrase II Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB3300), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
199.00 CHF - 540.00 CHF
Spezifikation
Antigen Carbonic Anhydrase II
Klon 23GB3300
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30089050
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA553400
100 μL
540.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30089058
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA553401
20 μL
199.00 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Carbonic Anhydrase II Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase II in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Carbonic Anhydrase II
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
P00918
760
IgG
Affinity chromatography
Antibody
23GB3300
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
AI131712; CA II; CA2; CAC; CAII; CA-II; Car2; Car-2; Carbonate dehydratase II; carbonic anhydrase 2; carbonic anhydrase B; carbonic anhydrase C; Carbonic anhydrase II; carbonic dehydratase; epididymis luminal protein 76; epididymis secretory protein Li 282; HEL-76; HEL-S-282; Ltw-5; Lvtw-5
A synthetic peptide of human Carbonic anhydrase 2 (200-260AA).
Primary
-20°C
CA2