Learn More
Invitrogen™ Carbonic Anhydrase II Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB3300), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA553401
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30089058
  • 199.00 CHF / 20 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Description
Description
CA2 is one of several (at least 7) isozymes of carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase catalyzes reversible hydration of carbon dioxide. Defects in this enzyme are associated with osteopetrosis and renal tubular acidosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Carbonic Anhydrase II
Recombinant Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P00918
CA2
A synthetic peptide of human Carbonic anhydrase 2 (200-260AA).
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
23GB3300
Unconjugated
CA2
AI131712; CA II; CA2; CAC; CAII; CA-II; Car2; Car-2; Carbonate dehydratase II; carbonic anhydrase 2; carbonic anhydrase B; carbonic anhydrase C; Carbonic anhydrase II; carbonic dehydratase; epididymis luminal protein 76; epididymis secretory protein Li 282; HEL-76; HEL-S-282; Ltw-5; Lvtw-5
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
760
-20°C
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.