Learn More
Invitrogen™ Carbonic Anhydrase I Monoclonal Antibody (K16257_2B9), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
420.00 CHF - 632.00 CHF
Spezifikation
Antigen Carbonic Anhydrase I
Klon K16257_2B9
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30206278
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA556033
200 μL
632.00 CHF
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30205619
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA555653
50 μL
420.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Sequence of this protein is as follows: KNGPEQWSKL YPIANGNNQS PVDIKTSETK HDTSLKPISV SYNPATAKEI INVGHSFHVN FEDNDNRSVL KGGPFSDSYR LFQFHFHWGS TNEHGSEHTV DGVKYSAELH VAHWNSAKYS SLAEAASKAD GLAVIGVLMK VGEANPKLQK VLDALQAIKT KGKRAPFTNF DPSTLLPSSL DFWTYPGSLT HPPLYESVTW IICKESISVS SEQLAQFRSL LSNVEGDNAV PMQHNNRPTQ PLKGRTVRAS
Carbonic Anhydrase I Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase I in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Carbonic Anhydrase I
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
AW555628; CA I; CA1; ca1 {ECO:0000250; CAB; CA-I; CA-I {ECO:0000250; Car1; Car-1; Carbonate dehydratase I; carbonate dehydratase I {ECO:0000250; carbonic anhydrase 1; carbonic anhydrase 1 {ECO:0000250; Carbonic anhydrase B; carbonic anhydrase I; carbonic anhydrase I {ECO:0000250; epididymis secretory protein Li 11; HEL-S-11; UniProtKB:P00915}
Recombinant human CA1 (immunogen range is 11-260).
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
CA1
K16257_2B9
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Rat
B0BNN3, P00915
310218, 759
IgG1
Protein A