Learn More
Invitrogen™ Carbonic Anhydrase I Monoclonal Antibody (K16257_2B9), Invitrogen™
Beschreibung
Sequence of this protein is as follows: KNGPEQWSKL YPIANGNNQS PVDIKTSETK HDTSLKPISV SYNPATAKEI INVGHSFHVN FEDNDNRSVL KGGPFSDSYR LFQFHFHWGS TNEHGSEHTV DGVKYSAELH VAHWNSAKYS SLAEAASKAD GLAVIGVLMK VGEANPKLQK VLDALQAIKT KGKRAPFTNF DPSTLLPSSL DFWTYPGSLT HPPLYESVTW IICKESISVS SEQLAQFRSL LSNVEGDNAV PMQHNNRPTQ PLKGRTVRAS
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Carbonic Anhydrase I |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | K16257_2B9 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide |
| Gen | CA1 |
| Gen-Zugriffsnummer | B0BNN3, P00915 |
| Gen-Alias | AW555628; CA I; CA1; ca1 {ECO:0000250; CAB; CA-I; CA-I {ECO:0000250; Car1; Car-1; Carbonate dehydratase I; carbonate dehydratase I {ECO:0000250; carbonic anhydrase 1; carbonic anhydrase 1 {ECO:0000250; Carbonic anhydrase B; carbonic anhydrase I; carbonic anhydrase I {ECO:0000250; epididymis secretory protein Li 11; HEL-S-11; UniProtKB:P00915} |
| Mehr anzeigen |