missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonic Anhydrase I/CA1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18018515 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18018515 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18018515 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB12066190.1MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

Carbonic Anhydrase I/CA1 Polyclonal specifically detects Carbonic Anhydrase I/CA1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Carbonic Anhydrase I/CA1
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:2000 - 1:20000, Immunohistochemistry
Zusammensetzung 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 0.01% Sodium Azide
Gen-Alias CA-I, Car1, Carbonate dehydratase I, carbonic anhydrase 1, Carbonic anhydrase B, carbonic anhydrase ICAB, carbonic dehydratase, EC 4.2.1.1
Gensymbole CA1
Wirtsspezies Goat
Immunogen Carbonic Anhydrase I [Human Erythrocytes]
Reinigungsverfahren Ion exchange chromatography
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Hypoxia, Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 759
Testspezifität Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Peroxidase, anti-Goat Serum as well as purified and partially purified Carbonic Anhydrase I [Human Erythrocytes ].
Rekonstitution Reconstitute with 0.1 ml deionized water.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.