Learn More
Corning™ E-Cube Culture System Kit (without CellCube Module)
Artikelnummer. 10228127 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
:
Größe:254 x 356mm
Artikelnummer. 10228127
Marke: Corning™ 3286
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Wachsende verankerungsabhängige Zellen
Enthält einen Oxygenator, ein M-Reservoir, mehrere Zugangsöffnungen und alle erforderlichen Schläuche und Anschlüsse
Anzahl pro Karton 1
Produkttyp Kultur System Kit
Kulturfläche 8500 cm²
Menge 1 Packung