Learn More
Erlab™ Captair 632B Midcap-Filterschrank
Dieser Captair 632 B Midcap Filterchemikalienschrank bietet eine hervorragende Filterqualität. Wir stellen sicher, dass Anwender und Labortechniker vor chemischen Risiken geschützt sind. Die Technologie passt sich an die Art des gelagerten Produkts an und die Größe ist ideal für die Lokalisierung unter der Matte.
1236.73 CHF - 1454.48 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998 |
---|---|
Farbe | White |
Außentiefe (angloamerikanisch) | 25.7 in. |
Abmessungen (T x B x H) | 654 x 583.6 x 715 mm |
Material | Steel, Polymer |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17921682
|
Erlab™
AB82//03 |
2 Trays, 4 Absorbent Mats, 2 Storage Compartments, Storage for 44 x 1 L Bottles |
1236.73 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17991692
|
Erlab™
AB82//04 |
1 Tray, 2 Absorbent Mats, 1 Storage Compartment, Storage for 25 x 1 L or 35 x 100 mL or 70 x 50 mL Bottles |
1454.48 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sicherheitsstandards Filterleistung geprüft nach AFNOR NF X 15-211:2009 Standard: France EN 1822: 1998 (HEPA H13 Filter)
- CE-Kennzeichnung
- Luftmenge 11 m3/h
- Spannung/Frequenz 110 - 230 V / 50 - 60 Hz
- Leistungsaufnahme 20 W
- Struktur: Korrosionsbeständiger elektroverzinkter Stahl, beschichtet mit einem Anti-Säure-Polymer
- Türen sind klar und mit chemisch beständigem Acryl für eine einfache Sicht gemacht
- Filtermodul: Polypropylen
- Kohlenstoffiltration AS: Für organische Dämpfe - BE: Säuredämpfe - F: Für Formaldehyddämpfe - K: Für Ammoniakdämpfe und Partikelfiltration für Pulver (Option) HEPA H13: 99,95 % Wirkungsgrad Filtration von Partikeln über 0,1 μm Größe
- Lagerkapazitäten: ca. 44 x 1L Flaschen je nach Art des verwendeten Behälters
- Ablagefächer: 2
- Lieferung mit 2 Schalen + 2 Schiebeböden
- Absorbierende Matten 4
- Schlüsselverriegelung
Spezifikation
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998 | |
25.7 in. | |
Steel, Polymer | |
23 in. | |
Sliding |
White | |
654 x 583.6 x 715 mm | |
Chemikalienschränke | |
2 |