Beschreibung
- Luftdurchsatz: 11 m³ /h.
- Die Konstruktion besteht aus korrosionsbeständigem, elektrolytisch verzinktem Stahl mit einer säurebeständigen Polymerbeschichtung.
- Die Türen sind transparent und aus chemikalienbeständigem Acryl gefertigt, um eine gute Sicht zu gewährleisten.
- Das Filtrationsmodul besteht aus spritzgegossenem Polypropylen.
- Kohlefiltration: AS für organische Dämpfe, BE für Säuredämpfe, F für Formaldehyddämpfe, K für Ammoniakdämpfe und Partikelfiltration für Pulver (optional)
- HEPA H13: 99,95 % Filtrationseffizienz für Partikel über 0,1 μm Größe
- Abschließbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998 |
| Abmessungen (T x B x H) | 654 x 583.6 x 715 mm |
| Ausführung der Tür | Aufklappbar |
| Enthält | 1 Tablett, 2 Absorptionsmatten, 1 Aufbewahrungsfach, Aufbewahrung für 25 x 1-Liter- oder 35 x 100-ml- oder 70 x 50-ml-Flaschen |
| Tragkraft | 25 x 1 L, 35 x 100 mL or 70 x 50 mL Flaschen |
| Anzahl Türen | 2 |
| Anzahl Einschübe | 1 |
| Einschubtyp | Schiebbar |
| Farbe | Weiß |
| Außentiefe (angloamerikanisch) | 25,7 in. |
| Mehr anzeigen |