Learn More
CAMSAP2 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2A10A1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66463-1-IG-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16828365
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CAMSAP2 gene ontology annotations related to this gene include neuron projection development.
Spezifikation
Spezifikation
CAMSAP2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q08AD1, Q8C1B1
Camsap2
CAMSAP2 Fusion Protein Ag11794
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
Western Blot
2A10A1
Unconjugated
CAMSAP2
CAMSAP1L1, CAMSAP2, KIAA1078
Mouse
Protein G
RUO
23271, 289400, 67886
-20°C