Learn More
CAMSAP2 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2A10A1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | CAMSAP2 |
---|---|
Klon | 2A10A1 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16838365
|
Proteintech
66463-1-IG-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16828365
|
Proteintech
66463-1-IG-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
CAMSAP2 gene ontology annotations related to this gene include neuron projection development.Spezifikation
CAMSAP2 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CAMSAP1L1, CAMSAP2, KIAA1078 | |
Camsap2 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
2A10A1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Rat | |
Q08AD1, Q8C1B1 | |
23271, 289400, 67886 | |
CAMSAP2 Fusion Protein Ag11794 | |
Primary | |
-20°C | |
CAMSAP2 |