Learn More
Invitrogen™ CAMKK1 (CAMKKA) Recombinant Human Protein
CAMKK1 (CAMKKA) is a serine/threonine protein kinase family member.
Marke:  Invitrogen™ PV4670
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10542605
  • 842.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CAMKK1 (CAMKKA) belongs to the Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase subfamily.
Spezifikation
Spezifikation
NP_115670
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Triton X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50 % Glycerol
10μg
RUO - research use only
CAMKK1 (CAMKKA)
CAMKK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Serine/Threonine Kinases
Nuclear Receptor Assay
59.8kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length, Recombinant
calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 1, alpha
Human
His Tag
Kinases & Inhibitors