Learn More
Invitrogen™ CAMKK1 (CAMKKA) Recombinant Human Protein
CAMKK1 (CAMKKA) is a serine/threonine protein kinase family member.
842.00 CHF - 19600.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_115670 |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Triton X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50 % Glycerol |
Molekulargewicht | 59.8kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Kennzeichnung | RUO - research use only |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10542605
|
Invitrogen™
PV4670 |
10μg |
842.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15408673
|
Invitrogen™
PR8308A |
100μg |
4170.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15478743
|
Invitrogen™
PV4671 |
1mg |
19600.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
CAMKK1 (CAMKKA) belongs to the Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase subfamily.
Spezifikation
NP_115670 | |
59.8kDa | |
RUO - research use only | |
CAMKK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Triton X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50 % Glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
CAMKK1 (CAMKKA) | |
Human | |
His Tag |