missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calpain 9 Antibody (OTI3G10), DyLight 755, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18135664 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18135664 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18135664 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP271626IR

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Calpain 9 Monoclonal specifically detects Calpain 9 in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Calpain 9
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI3G10
Konjugat DyLight 755
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias calpain 9, calpain 9 (nCL-4), calpain-9, Digestive tract-specific calpain, EC 3.4.22, EC 3.4.22.54, GC36, NCL4, nCL-4EC 3.4.22.-, New calpain 4, novel calpain large subunit-4, Protein CG36
Gensymbole CAPN9
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human Calpain 9 (NP_006606) produced in HEK293T cells.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10753.0
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.