Learn More
Caframo™ Klemme für Rührwerk
Artikelnummer. 11940305
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
15 bis 30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11940305
Marke: Caframo™ A120
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt
Rührwerke: BDC1850, BDC3030 oder BDC6015 (Stativ A110) oder BDC2002 oder BDC2010 (Stativ A210).
Klemme zur Sicherung von Caframo™ und Fisherbrand™ Rührern.
  • Zink-Aluminiumlegierung aus Gusseisen, beschichtet mit einer chemisch beständigen Epoxidfarbe
  • Zum Festklammern des Rührers am Ständer
  • Enthält Platz zum Halten des Spannfutterschlüssels
  • Gewicht: 640 g (1,5 lb.)
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5625 bis 1,1875 in.
Durchmesser (metrisch) 15 bis 30 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Rührwerk
Typ Klemme
Gewicht (metrisch) 640 g
Material Zinkguss, Aluminium
Gewicht (angloamerikanisch) 1,5 lb.