Learn More
Caframo™ PTFE Faltbarer Blattrührer und Welle
PTFE-Klappbarer Blattrührer mit Welle für die Verwendung mit Caframo™ Rührern. Radialer Durchfluss für schnelles Mischen mit niedriger Viskosität.
Marke:  Caframo™ A180
228.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12997106
  • 268.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
  • PTFE-Rührblatt
  • Hohe Geschwindigkeit
  • Mischung mit niedriger Viskosität
  • Radiales Flussmuster
  • Stab mit Edelstahlkern für mehr Stabilität
  • Das Rührblatt passt in Enghalsgefäße und Erlenmeyerkolben
  • Gewicht 91 g (0,2 lb.)
  • Rührblatt mit 38 mm Durchmesser und Welle mit 8 mm Durchmesser
  • Länge der Welle: 400 mm (16 in.)
PTFE kann unter den widrigsten Bedingungen verwendet werden. Diese besonders leistungsstarke Beschichtung ist unlöslich, nicht kontaminierend und verfügt über eine außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit. Lässt sich leicht reinigen, zerkratzt keine anderen Oberflächen und ist unzerbrechlich.
Spezifikation
Spezifikation
1,5625 in.
40 mm
Caframo™ Rührwerk
16 in.
Klappbares Rührblatt
PTFE
0,2 lb.
0,3125 in.
8 mm
Mischen niedrigviskoser Medien mit hoher Drehzahl und Radialflussmuster
400 mm
91 g
PTFE
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Caframo™ PTFE Faltbarer Blattrührer und Welle > PTFE-Klappbarer Blattrührer mit Welle; Blattdurchmesser: 40 mm (1,5625 in.); Wellenlänge: 400 mm (16 in.)