Learn More
Caframo™ Anker-Rührwelle
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
51 mm
102 mm
127 mm
254 mm
Abmessungen (L x B x H):
400 x 51 x 51 mm (16 x 2 x 2 in.)
914 x 127 x 127 mm (36 x 5 x 5 in.)
914 x 102 x 102 mm (36 x 4 x 4 in.)
914 x 254 x 127 mm (36 x 10 x 5 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Elektropolierter Edelstahl 316L
- An Schaft geschweißt
- Hohe Scherrate im Randbereich, kann nahe der Gefäßwand verwendet werden
- Werden manchmal auch als „Schleifklingenwelle“ bezeichnet
- Mischen hochviskoser Medien mit niedriger Drehzahl und Tangentialflussmuster
- Anker-Rührwelle U510: Nur zur Verwendung mit Caframo™ Ultra Torque BDC1850 Rührern
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 10 Zoll |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 0,375 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 254 mm |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 9,5 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Caframo™ Rührwerk |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mischen hochviskoser Medien mit niedriger Drehzahl und Tangentialflussmuster |
| Modell | U510. |
| Typ | Flügelradanker |
| Gewicht (metrisch) | 720 g |
| Abmessungen (L x B x H) | 914 x 254 x 127 mm (36 x 10 x 5 in.) |
| Mehr anzeigen |